Acide pyridine-2,5-dicarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isocinchomeronic acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
OR55594-100G
APOSOR55594-100GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR55594-100G
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique 98%
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 242…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006297
Numéro CAS: 100-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité