L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
7-Hydroxyflavanone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55597-1G OR55597-25G OR55597-5G
APOSOR55597-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR55597-1G APOSOR55597-25G APOSOR55597-5G
7-Hydroxyflavanone 99%
7-Hydroxyflavanone
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240.25 g/mol
Point de fusion: 187…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017487
Numéro CAS: 6515-36-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité