Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzenesulphonic acid Sodium Salt
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formule: C₆H₅ClO₃S
MW: 214,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014731
Numéro CAS: 5138-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité