L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
cis-2-Butène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55640-50G OR55640-250G OR55640-25G OR55640-100G
APOSOR55640-50GEA 0 EUR InStock
APOSOR55640-50G APOSOR55640-250G APOSOR55640-25G APOSOR55640-100G
cis-2-Butène
cis-2-Butène
Formule: C₄H₈
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 3.7
Point de fusion: -139.3
Densité: 0.6213
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 590-18-1
ONU: 1012
ADR: 2.1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité