2-Chloro-3-nitrophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
2-Chloro-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,5500 g/mol
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035882
Numéro CAS: 603-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité