L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Isobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isobutane
OR55655-100G OR55655-500G OR55655-25G OR55655-250G
APOSOR55655-100GEA 284 EUR InStock
APOSOR55655-100G APOSOR55655-500G APOSOR55655-25G APOSOR55655-250G
Isobutane
Isobutane
Formule: C₄H₁₀
MW: 58.12 g/mol
Point d'ébullition: –12 °C
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0.559
Point d'éclair: –83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 75-28-5
ONU: 1969
ADR: 2.1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité