Acide valérique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Acide valérique 99%
Acide valérique
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 184…186 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004413
Numéro CAS: 109-52-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité