2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Methyl-2-pyridyl)acetamide, N-(4-Methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-4-picoline, 2-Acetamido-4-methylpyridine
OR5569-100G OR5569-25G OR5569-5G
APOSOR5569-100GEA 790 EUR InStock
APOSOR5569-100G APOSOR5569-25G APOSOR5569-5G
2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-4-methylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1778 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234432
Numéro CAS: 5327-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité