Methyl mercaptan sodium salt solution
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR55697-1L OR55697-100G
APOSOR55697-1LEA 0 EUR InStock
APOSOR55697-1L APOSOR55697-100G
Methyl mercaptan sodium salt solution
Methyl mercaptan sodium salt
Formule: CH₃NaS
MW: 70,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174316
Numéro CAS: 5188-07-8
ONU: 2920
ADR: 8+3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité