2-Amino-5-bromo-4-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5570-100G OR5570-25G OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR5570-100G APOSOR5570-25G APOSOR5570-500G
2-Amino-5-bromo-4-méthylpyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427660
Numéro CAS: 98198-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité