7-Chloro-1-tetralone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 7-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR55702-1G OR55702-25G OR55702-5G
APOSOR55702-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55702-1G APOSOR55702-25G APOSOR55702-5G
7-Chloro-1-tetralone 99%
7-Chloro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01928386
Numéro CAS: 26673-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité