6-Aminonicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G OR5571-25G OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5571-1G APOSOR5571-25G APOSOR5571-5G
6-Aminonicotinate de méthyle 97%
6-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797844
Numéro CAS: 36052-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité