1,4-Diisocyanatobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetramethylene diisocyanate
OR55710-10G OR55710-1G OR55710-5G
APOSOR55710-10GEA 134 EUR InStock
APOSOR55710-10G APOSOR55710-1G APOSOR55710-5G
1,4-Diisocyanatobutane
1,4-Diisocyanatobutane
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075559
Numéro CAS: 4538-37-8
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité