2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR55741-100GEA 546 EUR InStock
APOSOR55741-100G APOSOR55741-25G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095324
Numéro CAS: 85902-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité