3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5575-100G OR5575-10G OR5575-25G
APOSOR5575-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR5575-100G APOSOR5575-10G APOSOR5575-25G
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233989
Numéro CAS: 5470-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité