2-Hydroxythiophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxybenzènethiolo-Hydroxythiophénol2-Mercaptophénol
APOSOR5576-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR5576-25G APOSOR5576-5G
2-Hydroxythiophénol 98%
2-Hydroxythiophénol
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040447
Numéro CAS: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité