Cellotetraose 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D-(+)-Cellotetraose, Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc
OR5580T-10MG OR5580T-100MG OR5580T-25MG
APOSOR5580T-10MGEA 205 EUR InStock
APOSOR5580T-10MG APOSOR5580T-100MG APOSOR5580T-25MG
Cellotetraose 95%
Cellotetraose
Formule: C₂₄H₄₂O₂₁
MW: 666,58 g/mol
Point de fusion: 252 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079079
Numéro CAS: 38819-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité