Acide thiazole-5-carboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5586-5GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
Acide thiazole-5-carboxylique 97%
Acide thiazole-5-carboxylique
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03428539
Numéro CAS: 14527-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité