2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5595-25G OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA 274 EUR InStock
APOSOR5595-25G APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Formule: C₈H₈BrNO₄S
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935943
Numéro CAS: 13029-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité