2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected, 2-Boc-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5596-1G OR5596-5G
APOSOR5596-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5596-1G APOSOR5596-5G
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244,2676 g/mol
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02181057
Numéro CAS: 83673-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité