5-Thiazolemethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5597-100G OR5597-25G OR5597-5G
APOSOR5597-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR5597-100G APOSOR5597-25G APOSOR5597-5G
5-Thiazolemethanol 98%
5-Thiazolemethanol
Formule: C₄H₅NOS
Point d'ébullition: 106 °C/0.075mmHg
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115732
Numéro CAS: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité