2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5599-1G OR5599-25G OR5599-5G
APOSOR5599-1GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR5599-1G APOSOR5599-25G APOSOR5599-5G
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole
Formule: C₄H₄BrNOS
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115733
Numéro CAS: 687636-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité