2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5604-10G OR5604-25G
APOSOR5604-10GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR5604-10G APOSOR5604-25G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇ClN₂S
MW: 210,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047058
Numéro CAS: 2103-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité