1-Aminobenzotriazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5609-1G OR5609-250MG OR5609-5G
APOSOR5609-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR5609-1G APOSOR5609-250MG APOSOR5609-5G
1-Aminobenzotriazole 97%
1-Aminobenzotriazole
Formule: C₆H₆N₄
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132902
Numéro CAS: 1614-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité