Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
OR5612-1G OR5612-5G OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5612-1G APOSOR5612-5G APOSOR5612-25G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00602139
Numéro CAS: 32955-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité