4-Biphenylacetonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5614-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5614-5G APOSOR5614-100G APOSOR5614-25G
4-Biphenylacetonitrile 96%
4-Biphenylacetonitrile
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 146…150 °C/0,03mmHg
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016403
Numéro CAS: 31603-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité