3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 321 EUR InStock
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,19 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055620
Numéro CAS: 55809-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité