2-Chloro-4-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5617-1G OR5617-5G OR5617-25G
APOSOR5617-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5617-1G APOSOR5617-5G APOSOR5617-25G
2-Chloro-4-méthoxypyridine 98%
2-Chloro-4-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point d'ébullition: 224…225 °C
Densité: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093951
Numéro CAS: 17228-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité