Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 186…189 °C
Densité: 1.027 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006624
Numéro CAS: 100-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité