Thiazolidine-2,4-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5630-100G OR5630-1KG OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR5630-100G APOSOR5630-1KG APOSOR5630-500G
Thiazolidine-2,4-dione 98%
Thiazolidine-2,4-dione
Formule: C₃H₃NO₂S
Point d'ébullition: 178…179 °C/19mmHg
Point de fusion: 125…127 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005478
Numéro CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité