Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5652-1G OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR5652-1G APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01701566
Numéro CAS: 3235-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité