5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318166
Numéro CAS: 162607-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité