(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5671-1G OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR5671-1G APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02656617
Numéro CAS: 128802-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité