3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Benzyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
OR5674-1G OR5674-500MG OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA 35 EUR InStock
APOSOR5674-1G APOSOR5674-500MG APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,3 g/mol
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047643
Numéro CAS: 86-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité