Bis(3-pyridylmethyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Point d'ébullition: 168…170 °C/0.3mmHg
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038043
Numéro CAS: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité