Acide 3-acétylphénylboronique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5678-100GEA 234 EUR InStock
APOSOR5678-100G APOSOR5678-25G APOSOR5678-5G
Acide 3-acétylphénylboronique
Acide 3-acétylphénylboronique
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074678
Numéro CAS: 204841-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité