4-Bromo-N,N-diméthylbenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl 4-bromobenzenesulphonamide
OR5693-1G OR5693-5G
APOSOR5693-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5693-1G APOSOR5693-5G
4-Bromo-N,N-diméthylbenzènesulfonamide 97%
4-Bromo-N,N-diméthylbenzènesulfonamide
Formule: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264,14 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017834
Numéro CAS: 707-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité