4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5700-1G OR5700-5G
APOSOR5700-1GEA 141 EUR InStock
APOSOR5700-1G APOSOR5700-5G
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
MW: 292,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00587586
Numéro CAS: 90944-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité