4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MW: 306,1800 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194739
Numéro CAS: 834-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité