N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5707-25G OR5707-5G
APOSOR5707-25GEA 264 EUR InStock
APOSOR5707-25G APOSOR5707-5G
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂S
MW: 326,21 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00450587
Numéro CAS: 3609-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité