4,5-Dibromo-o-xylène 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
OR5708-100G
APOSOR5708-100GEA 157 EUR InStock
APOSOR5708-100G
4,5-Dibromo-o-xylène 98+%
4,5-Dibromo-o-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082743
Numéro CAS: 24932-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité