4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-2-chlorobenzeneboronic acid
OR5712-25G OR5712-5G OR5712-100G
APOSOR5712-25GEA 221 EUR InStock
APOSOR5712-25G APOSOR5712-5G APOSOR5712-100G
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363763
Numéro CAS: 851335-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité