4-Cyanobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
OR5721-100G
APOSOR5721-100GEA 136 EUR InStock
APOSOR5721-100G
4-Cyanobenzoate de méthyle 98%
4-Cyanobenzoate de méthyle
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C/12mmHg
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001823
Numéro CAS: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité