2'-Chloroacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
OR5723-500G
APOSOR5723-500GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR5723-500G
2'-Chloroacétophénone 95%
2'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 227…230 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000560
Numéro CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité