4-Chloropicolinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
OR5724-100G OR5724-25G OR5724-5G OR5724-1G
APOSOR5724-100GEA 379 EUR InStock
APOSOR5724-100G APOSOR5724-25G APOSOR5724-5G APOSOR5724-1G
4-Chloropicolinamide 98%
4-Chloropicolinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01085339
Numéro CAS: 99586-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité