Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5735-1G OR5735-25G OR5735-5G
APOSOR5735-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5735-1G APOSOR5735-25G APOSOR5735-5G
Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque 95%
Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100098
Numéro CAS: 6307-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité