2,3-Dichloropropène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dichloro-1-propene
OR5736-100G OR5736-1KG OR5736-500G
APOSOR5736-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR5736-100G APOSOR5736-1KG APOSOR5736-500G
2,3-Dichloropropène 97%
2,3-Dichloropropène
Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 1.209 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000943
Numéro CAS: 78-88-6
ONU: 2047
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité