Alcool 2-chlorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
OR5737-100G OR5737-25G
APOSOR5737-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR5737-100G APOSOR5737-25G
Alcool 2-chlorobenzylique 98%
Alcool 2-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004604
Numéro CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité