2-Iodopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5750-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR5750-25G APOSOR5750-100G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Point d'ébullition: 52 °C/0,9mmHg
Densité: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00464928
Numéro CAS: 5029-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité