3-Sulfanylhexyle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic Acid 3-Mercaptohexyl Ester
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Sulfanylhexyle acétate 95%
3-Sulfanylhexyle acétate
Formule: C₈H₁₆O₂S
MW: 176,27 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C/570mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792516
Numéro CAS: 136954-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité